Learn More
Yodoetano-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodoethane-d5 |
| CAS | 6485-58-1 |
| Fórmula molecular | C2 2H5 I |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])I |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-yodoetano |
| Peso molecular (g/mol) | 161 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.975 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |