Learn More
Yodoetano, 98 %, puro, estabilizado con plata, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10023830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10023830 100 g Frasco de vidrio 100 g
10339420 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11964501 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10023830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 332121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.70€
    58.65€ / 100 g
    Ahorro 9.05€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 75-03-6 | C2H5I | 155.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-03-6 , 64-19-7
Fórmula molecular C2H5I
Peso molecular (g/mol) 155.97
Número MDL MFCD00001091
Clave InChI HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
SMILES CCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoethane
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -108.0°C
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 1.9500g/mL
Punto de ebullición 69.0°C to 73.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5100 to 1.5130
Cantidad 100 g
Beilstein 01,96
Índice Merck 15,3868
Gravedad específica 1.95
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (20°C),slowly decomposes in water. Other solubilities: miscible with most other organic solvents,soluble in alcohol,ether,chloroform
Nombre IUPAC mercurio(2+); diacetato
Estabilizante silver
Viscosidad 0.592 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.97
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodoethane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.