Learn More
Yodoetano-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodoethane-2-D |
| CAS | 57460-45-4 |
| Fórmula molecular | C2 D H4 I |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethane-d, 2-iodo- (9 CI), [2-2H1]Ethyl iodide, 2-Iodoethane-d, 1-Iodoethane-2-d, Ethyl iodide-2-d, Ethyl-2-d1 iodide, 1-Iodoethane-2-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D |
| SMILES | [2 H]CCI |
| Nombre IUPAC | 1-deuterio-2-yodoetano |
| Peso molecular (g/mol) | 156.9717 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.9499 g/mol |
| Mostrar más |