Learn More
Yodoetano-2,2,2-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1-trideuterio-2-iodoethane |
| CAS | 7439-87-4 |
| Fórmula molecular | C2 2H3 H2 I |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CI |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trideuterio-2-yodoetano |
| Peso molecular (g/mol) | 158.984 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.962 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |