Learn More
Yodoetano-1-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodoethane-1-D |
| CAS | 3652-81-1 |
| Fórmula molecular | C2 D H4 I |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethane-d, 1-iodo- (7 CI, 8 CI, 9 CI), [1-2H1]Ethyl iodide, 1-Iodoethane-d, 1-Iodoethane-1-d, Ethyl iodide-1-d, Ethyl-1-d1 iodide, 1-Iodoethane-1-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D |
| SMILES | [2 H]C(C)I |
| Nombre IUPAC | 1-deuterio-1-yodoetano |
| Peso molecular (g/mol) | 156.9717 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.9499 g/mol |
| Mostrar más |