Learn More
Iodoetano-1,1-d2 (estabilizado con cobre), TRC
Código de producto. 30392030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392030 50 mg
30399055 500 mg
30403885 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30392030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI70587450MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3652-82-2
Fórmula molecular C2 D2 H3 I
Peso molecular (g/mol) 157.98
Sinónimo Ethyl-1,1-d2 Iodide, Ethyl Iodide-1,1-d2
Nombre IUPAC 1,1-dideuterio-1-iodoetano
SMILES [2H]C([2H])(C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoethane-1,1-d2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.9561