Learn More
Yodoetano-1,1-d2, CDN
Código de producto. 30311631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30311631 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30311631 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND00631G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoethane-1,1-d2
CAS 3652-82-2
Fórmula molecular C2 D2 H3 I
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethyl-1,1-d2 Iodide, Ethyl Iodide-1,1-d2
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
SMILES [2 H]C([2 H])(C)I
Nombre IUPAC 1,1-dideuterio-1-yodoetano
Peso molecular (g/mol) 157.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.9561 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity