Learn More
Yodociclopentano, 97 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391307 5 g 5 g
11301317 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01522.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1556-18-9 | C5H9I | 196.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1556-18-9
Fórmula molecular C5H9I
Peso molecular (g/mol) 196.03
Número MDL MFCD00039446
Clave InChI PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentane, iodo, cyclopentyl iodide, jodcyclopentan, cyclopentyliodide, iodo-cyclopentane, iodocyclo-pentane, iodocyclopentane, acmc-1c0qu
PubChem CID 73784
Nombre IUPAC yodociclopentano
SMILES IC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodocyclopentane
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 1.695
Punto de ebullición 166°C to 167°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1900558
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.03
Porcentaje de pureza 97%