Learn More
Yodociclohexano, 98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456626 500 g 500 g
11436626 25 g 25 g
11446626 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24840.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 626-62-0 | C6H11I | 210.06 g/mol
Iodocyclohexane has been employed as reagent in demethylation of aryl methyl ethers in DMF under reflux condition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodociclohexano se ha empleado como reactivo en la desmetilación de éteres arilmetílicos en DMF en condiciones de reflujo.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, acetona.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-62-0
Fórmula molecular C6H11I
Peso molecular (g/mol) 210.06
Número MDL MFCD00003826
Clave InChI FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i
PubChem CID 12289
Nombre IUPAC yodociclohexano
SMILES IC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodocyclohexane
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 1.625
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.5475
Cantidad 500 g
Beilstein 1900797
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.06
Porcentaje de pureza 98%