Learn More
Yodocarb 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodocarb (IPBC) |
| CAS | 55406-53-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Iodocarb (IPBC) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H12 I N O2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCCNC(=O)OCC#CI |
| Nombre IUPAC | N-butilcarbamato de 3-yodoprop-2-inilo |
| Mostrar más |