Learn More
Iodobenceno, TRC
Código de producto. 30406376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406376 50 g -
30402504 1 g 1 g
30389238 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI68950050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-50-4
Fórmula molecular C6 H5 I
Peso molecular (g/mol) 204.01
Sinónimo Benzene, iodo-, Iodobenzene, 1-Iodobenzene, 4-Iodobenzene, Benzene iodide, NSC 9244, Phenyl iodide
Nombre IUPAC yodobenceno
SMILES Ic1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodobenzene
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.9436