Learn More
Diacetato de yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742411 25 g Frasco de vidrio 25 g
10265750 100 g Frasco de vidrio 100 g
11994911 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176560250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3240-34-4 | C10H11IO4 | 322.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3240-34-4
Fórmula molecular C10H11IO4
Peso molecular (g/mol) 322.09
Clave InChI ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
PubChem CID 76724
Nombre IUPAC [acetiloxi(fenil)-$l^{3}-iodanil] acetato
SMILES CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodobenzene diacetate
Punto de fusión 161.0°C to 165.0°C
Color De incoloro a amarillo
Pérdida por secado 1% max. (60°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5I(O2CCH3)2
Cantidad 25 g
Fieser 01,508; 03,166; 04,266; 10,214; 13,242
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodobenzene diacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.