Learn More
Yodobenceno-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Iodobenzene-d5 |
| CAS | 7379-67-1 |
| Fórmula molecular | C6 2H5 I |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-iodo-, Benzene-d5, iodo- (7CI,8CI,9CI), 6-Iodobenzene-1,2,3,4,5-d5, Iodobenzene-d5, Iodobenzene D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(I)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-yodobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 209.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.975 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?