Learn More
Yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10558850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10558850 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15760799 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
11914521 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10558850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122331000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-50-4 | C6H5I | 204.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-50-4
Fórmula molecular C6H5I
Peso molecular (g/mol) 204.01
Número MDL MFCD00001029
Clave InChI SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
PubChem CID 11575
Nombre IUPAC yodobenceno
SMILES IC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodobenzene
Punto de fusión -29.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.8200g/mL
Punto de ebullición 188.0°C
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5I
Índice de refracción 1.6180 to 1.6200
Cantidad 100 mL
Beilstein ,215
Fieser 01,505
Índice Merck 15,5072
Gravedad específica 1.82
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.