Learn More
Cloruro de iodoacetilo, TRC
Código de producto. 30406483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30406483 1 g
1 options
Código de producto. 30406483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6856251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetyl Chloride
CAS 38020-81-4
Fórmula molecular C2H2ClIO
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Iodoacetyl ChlorideI685625, 2-Iodoacetyl Chloride, (6CI,9CI)Iodoacetyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2ClIO/c3-2(5)1-4/h1H2
SMILES ClC(=O)CI
Nombre IUPAC cloruro de 2-yodoacetil
Peso molecular (g/mol) 204.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.8839