Learn More
Cloruro de yodoacetil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351577 5 g 5 g
11361577 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04428.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 38020-81-4 | C2H2ClIO | 204.39 g/mol
Iodoacetyl chloride is used for biochemical research purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de yodoacetil se utiliza para fines de investigación bioquímica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes. Reacciona con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38020-81-4
Fórmula molecular C2H2ClIO
Peso molecular (g/mol) 204.39
Número MDL MFCD00013718
Clave InChI BSVMPWANOMFSPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetyl chloride, iodoacetylchloride, acetyl chloride, iodo, jodacetylchlorid, acetylchloride,iodo, iodoacetic acid chloride, acmc-1aewu, iodoacetyl chloride 5g, acetyl chloride, iodo-6ci,9ci
PubChem CID 3084680
Nombre IUPAC cloruro de 2-yodoacetil
SMILES ClC(=O)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetyl chloride
Densidad 2.28
Punto de ebullición 48°C to 50°C (12 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1739078
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.39
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodoacetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetyl chloride