Learn More
Yodoacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30402178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402178 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30402178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI686760500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetonitrile
CAS 624-75-9
Fórmula molecular C2H2NI
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI), 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
SMILES ICC#N
Nombre IUPAC 2-yodoacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 166.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.9232