Learn More
Yodoacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342256 50 g 50 g
11332256 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03634.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 624-75-9 | C2H2IN | 166.949 g/mol
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodoacetonitrilo se utiliza para la alquilación de nucleófilos. Sufre reacciones de tipo Reformsky y Wittig con aldehídos.
Solubilidad
Soluble en benceno, alcohol, acetona y éter. Ligeramente soluble en agua. Insoluble en hexano.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a 4 °C. Incompatible con los agentes reductores, la luz y las bases. Almacenar alejados de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-75-9
Fórmula molecular C2H2IN
Peso molecular (g/mol) 166.949
Número MDL MFCD00001886
Clave InChI VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
PubChem CID 69356
Nombre IUPAC 2-yodoacetonitrilo
SMILES C(C#N)I
Specifications
Nombre del producto químico o material Iodoacetonitrile
Densidad 2.306
Punto de ebullición 70°C to 72°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Fórmula lineal ICH2CN
Índice de refracción 1.574
Cantidad 50 g
Número UN UN2922
Beilstein 1734628
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in benzene,alcohol,acetone,ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.95
Porcentaje de pureza 97%