Learn More
Yodoacetonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ML
5 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081260 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10095843 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10081260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122290050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 624-75-9 | C2H2IN | 166.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-75-9
Fórmula molecular C2H2IN
Peso molecular (g/mol) 166.95
Número MDL MFCD00001886
Clave InChI VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
PubChem CID 69356
Nombre IUPAC 2-yodoacetonitrilo
SMILES C(C#N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetonitrile
Color Marrón a rojo
Densidad 2.3000g/mL
Punto de ebullición 182°C to 184°C (720.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ICH2CN
Índice de refracción 1.5740 to 1.578
Cantidad 5 mL
Beilstein 02, 223
Gravedad específica 2.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.95
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodoacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.