Learn More
Anhídrido yodoacético, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15179263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15179263 1 g 1 g
10043720 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15179263 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307590010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54907-61-8 | C4H4I2O3 | 353.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54907-61-8
Fórmula molecular C4H4I2O3
Peso molecular (g/mol) 353.88
Número MDL MFCD00001080
Clave InChI RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t
PubChem CID 2733254
Nombre IUPAC (2-yodoacetil) 2-yodoacetato
SMILES C(C(=O)OC(=O)CI)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetic Anhydride
Punto de fusión 43.0°C to 49.0°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (ICH2CO)2O
Cantidad 1 g
Número UN 3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.88
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodoacetic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetic anhydride