Learn More
Anhídrido yodoacético, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10043720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10043720 250 mg 250 miligramos
15179263 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10043720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307592500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54907-61-8 | C4H4I2O3 | 353.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54907-61-8
Fórmula molecular C4H4I2O3
Peso molecular (g/mol) 353.88
Número MDL MFCD00001080
Clave InChI RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t
PubChem CID 2733254
Nombre IUPAC (2-yodoacetil) 2-yodoacetato
SMILES C(C(=O)OC(=O)CI)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetic anhydride
Punto de fusión 43.0°C to 49.0°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (ICH2CO)2O
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.88
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino