Learn More
Ácido iodoacético, TRC
Código de producto. 30137912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137912 50 g 50 g
30133383 10 g 10 g
30041255 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI68552050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-69-7
Fórmula molecular C2 H3 I O2
Peso molecular (g/mol) 185.95
Sinónimo 2-Iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, iodo- (8CI, 9CI), CH2ICOOH, Iodoacetates, Iodoacetic acid, MIA, Monoiodoacetic acid, 2-Iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, iodo- (8CI, 9CI), CH2ICOOH, Iodoacetates, Iodoacetic acid, MIA, Monoiodoacetic acid
Nombre IUPAC ácido 2-yodoacético
SMILES OC(=O)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.9178