Learn More
Ácido yodoacético, sal sódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235940 25 g Glass bottle 25 GR
10245940 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170970250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    96.65€ / 25 g
    Ahorro 14.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 305-53-3 | C2H2INaO2 | 207.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 305-53-3
Fórmula molecular C2H2INaO2
Peso molecular (g/mol) 207.93
Número MDL MFCD00002686
Clave InChI AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodoacetate, iodoacetic acid sodium salt, acetic acid, iodo-, sodium salt, sodium 2-iodoacetate, sodium monoiodoacetate, iodoacetate, sodium salt, sodium iodacetate, iodoacetic acid, sodium salt, unii-07814f2qri, ccris 9232
PubChem CID 5239
Nombre IUPAC sodio; 2-yodoacetato
SMILES C(C(=O)[O-])I.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetic acid, sodium salt
Punto de fusión 208.0°C to 210.0°C
Color Brown-Yellow to Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal ICH2CO2Na
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 222
Fieser 13,116
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.93
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodoacetic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetic acid, sodium salt