Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodoacetic acid |
| Nombre de nota | 97% |
| Punto de fusión | 79.0°C to 83.0°C |
| Color | Marrón a Amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | ICH2CO2H |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 02, 222 |
| Mostrar más |