Learn More
Ácido yodoacético, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11499583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11499583 100 g 100 g
11489583 25 g 25 g
11409593 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11499583 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12410.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 64-69-7 | C2H3IO2 | 185.948 g/mol
Iodoacetic acid is used as a reagent for the modification of sulfhydryl groups in organic synthesis. It reacts with cysteine moiety in proteins to prevent the re-formation of disulfide bonds during protein sequencing. It is also used as a general reagent in acylation reactions as well as in glycopeptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido yodoacético se utiliza como reactivo para la modificación de los grupos sulfhidrilo en la síntesis orgánica. Reacciona con la movilidad de la cisteína en las proteínas para prevenir la reformación de enlaces disulfuro durante la secuenciación de proteínas. También se utiliza como reactivo general en reacciones de acilación, así como en síntesis de glicopéptidos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y etanol. Ligeramente soluble en éter y cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-69-7
Fórmula molecular C2H3IO2
Peso molecular (g/mol) 185.948
Número MDL MFCD00002685
Clave InChI JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctova
PubChem CID 5240
ChEBI CHEBI:74571
Nombre IUPAC ácido 2-yodoacético
SMILES C(C(=O)O)I
Specifications
Nombre del producto químico o material Iodoacetic acid
Punto de fusión 79°C to 82°C
Punto de ebullición 208°C (decomposition)
Olor Pungent
Cantidad 100 g
Número UN UN2923
Beilstein 1739079
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5025
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ethanol. Slightly soluble in ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.95
Porcentaje de pureza ≥97%