Learn More
Ácido yodoacético, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489583 25 g 25 g
11499583 100 g 100 g
11409593 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489583 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12410.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64-69-7 | C2H3IO2 | 185.948 g/mol
Iodoacetic acid is used as a reagent for the modification of sulfhydryl groups in organic synthesis. It reacts with cysteine moiety in proteins to prevent the re-formation of disulfide bonds during protein sequencing. It is also used as a general reagent in acylation reactions as well as in glycopeptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido yodoacético se utiliza como reactivo para la modificación de los grupos sulfhidrilo en la síntesis orgánica. Reacciona con la movilidad de la cisteína en las proteínas para prevenir la reformación de enlaces disulfuro durante la secuenciación de proteínas. También se utiliza como reactivo general en reacciones de acilación, así como en síntesis de glicopéptidos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y etanol. Ligeramente soluble en éter y cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-69-7
Fórmula molecular C2H3IO2
Peso molecular (g/mol) 185.948
Número MDL MFCD00002685
Clave InChI JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctova
PubChem CID 5240
ChEBI CHEBI:74571
Nombre IUPAC ácido 2-yodoacético
SMILES C(C(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetic acid
Punto de fusión 79°C to 82°C
Punto de ebullición 208°C (decomposition)
Olor Pungent
Cantidad 25 g
Número UN UN2923
Beilstein 1739079
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5025
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ethanol. Slightly soluble in ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.95
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodoacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetic acid