Learn More
Thermo Scientific™ Ácido yodoacetamido-LC-fosfónico (6C-CysPAT)
Código de producto. 17691556 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 3.5 mg
Tamaño de la unidad:
35 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17691556 10 x 3.5 mg 35 miligramos
1 options
Código de producto. 17691556 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A52285
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
El ácido yodoacetamido-LC-fosfónico (6C-CysPAT) es un reactivo de alquilación reactivo con sulfhidrilo que contiene un grupo de ácido fosfónico para el enriquecimiento de péptidos que contienen cisteína para el análisis de espectrometría de masas.
  • Un reactivo alquilante reactivo con sulfhidrilo que contiene un grupo de ácido fosfónico para el enriquecimiento de péptidos que contienen cisteína para el análisis de espectrometría de masas
  • Se proporciona en un práctico formato de un solo uso sin peso
  • Reactivo cristalino de alta pureza
  • Compatible con la química EasyPep y los kits de enriquecimiento de fosfopéptidos High Select
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 x 3.5 mg
Peso molecular (g/mol) 348.99
Porcentaje de pureza >90%
Grado Apto para MS
Forma física Solid