Learn More
Yodoacetamida-d4, CDN
Código de producto. 30317832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30317832 0.05 g
30309446 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317832 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND59610.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetamide-D4
CAS 1219802-64-8
Fórmula molecular C2 D4 I N O
Cantidad 0.05 g
Sinónimo 2-Iodoacetamide-N,2,2-d3 (ACI), 2-Iodoacetamide-N,N,2,2-d4, 2-Iodoacetamide-d4, Iodoacetamide-d4, Iodoacetamide-D4
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)/i1D2/hD2
SMILES [2 H]N([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])I
Nombre IUPAC N,N,2,2-tetradeuterio-2-yodoacetamida
Peso molecular (g/mol) 188.9884
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.9589 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity