Learn More
Yodoacetamida cristalina MP Biomedicals
Código de producto. 11493030 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11493030 5 g
1 options
Código de producto. 11493030 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210035105
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
CAS 144-48-9
Fórmula molecular C2H4INO
Peso molecular (g/mol) 184.964
Número MDL MFCD00008028
Clave InChI PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
Nombre IUPAC 2-iodoacetamida
SMILES C(C(=O)N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetamide
Nombre de nota Biología molecular y biología celular
Color Canela
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185
Grado Not Available
Forma física Polvo