Learn More
Yodoacetamida, 99,41 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11413040 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413040 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11413040 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210035125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    122.85€ / 25 g
    Ahorro 19.15€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
La yodoacetamida es un reactivo tiol; reactivo alquilante para residuos de cisteína e histidina en proteínas. En la reacción de alquilación, reacciona con los grupos de histidina (como la ARNasa), metionina y sulfhidrilo de muchas proteínas
CAS 144-48-9
Fórmula molecular C2H4INO
Peso molecular (g/mol) 184.964
Número MDL MFCD00008028
Clave InChI PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
Nombre IUPAC 2-iodoacetamida
SMILES C(C(=O)N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetamide
Color Amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9941
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodoacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-iodoacetamide