Learn More
Iodixanol, TRC
Código de producto. 30133637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133637 100 mg 100 miligramos
30006732 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI667200100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92339-11-2
Fórmula molecular C35 H44 I6 N6 O15
Peso molecular (g/mol) 1550.18
Sinónimo 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(acetylimino)]bis[N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, 2-5410-3A, Iodixanol, OptiPrep, Visipaque, Visipaque 270
Nombre IUPAC 5-[acetil-[3-[N-acetil-3,5-bis(2,3-dihidroxipropilcarbamoil)-2,4,6-triiodoanilino]-2-hidroxipropil]amino-1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-2,4,6-triiodobenzeno-1,3-dicarboxamida
SMILES CC(=O)N(CC(O)CN(C(=O)C)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I)c2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodixanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H44I6N6O15/c1-13(52)46(30-26(38)20(32(59)42-3-15(54)9-48)24(36)21(27(30)39)33(60)43-4-16(55)10-49)7-19(58)8-47(14(2)53)31-28(40)22(34(61)44-5-17(56)11-50)25(37)23(29(31)41)35(62)45-6-18(57)12-51/h15-19,48-51,54-58H,3-12H2,1-2H3,(H,42,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,62)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1549.7133