Learn More
Iodipamide, MedChemExpress
Código de producto. 16488688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488688 10 mg 10 miligramos
16454577 50 mg 50 miligramos
16411108 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1292
MedChemExpress Iodipamide is a tri-iodinated benzoate derivative and ionic dimeric contrast agent used in diagnostic imaging.
Iodipamide is a tri-iodinated benzoate derivative and ionic dimeric contrast agent used in diagnostic imaging.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodipamide
CAS 606-17-7
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H14I6N2O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Adipiodone
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (109.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C(I)C(C(O)=O)=C(I)C=C1I)CCCCC(NC2=C(I)C(C(O)=O)=C(I)C=C2I)=O
Peso molecular (g/mol) 1139.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 1139.76
Porcentaje de pureza 99.08%
Grado Research
Forma física Solid