Learn More
Tricloruro de yodo, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10050180 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10050180 100 g Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 100 GR
1 options
Código de producto. 10050180 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/0650/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 63°C
CAS 865-44-1
Color Rojo
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular Cl3I
Número MDL 36291
Sinónimo iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade
Clave InChI PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClI(Cl)Cl
Nombre IUPAC tricloro-$l{3}-yodano
Peso molecular (g/mol) 233.254
PubChem CID 70076
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.26g/mol
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine trichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.