Learn More
Tricloruro de yodo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tricloruro de yodo puede usarse para introducir yodo y cloro en la síntesis orgánica. También se utiliza como antiséptico tópico y como reactivo de laboratorio.
Solubilidad
Soluble con descomposición.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a -20 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodine trichloride |
| Cantidad | 25 g |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Fórmula lineal | ICl3 |
| Número UN | UN3085 |
| Índice Merck | 14,5020 |
| Información de solubilidad | Soluble with decomposition. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.26 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
- Iodine trichloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine chloride