Learn More
Solución de yodo, Wijs, pura, grado indicador, Fisher Chemical™
Código de producto. 10548230 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10548230 1 L 1 LT
10476870 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10548230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/4500/PB15
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
2,5 l, 118 °C, ámbar, 17 °C, 11354, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico, líquido, 2,1, 11 mmHg a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 11354
Especificaciones
Punto de ebullición 118 °C
Punto de fusión 17 °C
Color Ámbar
pH 2
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 11mmHg a 20 °C
Densidad Densidad de vapor: 2,1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine solution - Wij``s
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Iodinemonochloride