Learn More
Iodine Solution 1% (w/v) In Potassium Iodide, Pure, Fisher Chemical™
Código de producto. 10244282 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10244282 1 L 1 LT
10122100 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10244282 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/4450/15
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
1 l, Frasco de vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 11355
Especificaciones
Color Ámbar
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine solution 1% w/v in potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine