Learn More
Solución de yodo 0,5 mol/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12923554 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12923554 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12923554 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 235 1000
Edge
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine
Envase Frasco
CAS 7732-18-5
Concentración 0.5 M
Cantidad 1000 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine 0.5M (1N) Volumetric solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine