Learn More
Monocloruro de yodo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodine chloride |
| CAS | 7790-99-0 |
| Fórmula molecular | Cl I |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Iodine Chloride (ICl), Chlorine Iodide (ClI), Chlorine Monoiodide, Iodine Chloride, Iodine(I) Chloride, Iodochlorine, Iodomonochloride, Iodonium Chloride, Wijs' chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/ClI/c1-2 |
| SMILES | ClI |
| Peso molecular (g/mol) | 162.357 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.873 |