Learn More
Monocloruro de yodo, TRC
Código de producto. 30408518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408518 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30408518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI666760250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine chloride
CAS 7790-99-0
Fórmula molecular Cl I
Cantidad 250 g
Sinónimo Iodine Chloride (ICl), Chlorine Iodide (ClI), Chlorine Monoiodide, Iodine Chloride, Iodine(I) Chloride, Iodochlorine, Iodomonochloride, Iodonium Chloride, Wijs' chloride
Fórmula InChI InChI=1S/ClI/c1-2
SMILES ClI
Peso molecular (g/mol) 162.357
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.873