Learn More
Iodine Monochloride Solution, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15692940 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15692940 100 mL Frasco de plástico 100 ml
15612950 800 mL Glass Bottle 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15692940 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 291048100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
1.0 M in methylene chloride
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-99-0
Fórmula molecular ClI
Peso molecular (g/mol) 162.35
Número MDL MFCD00011354
Clave InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
Nombre IUPAC clorano de yodo
SMILES ClI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine Monochloride Solution
Forma física Liquid
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal ICl
Número UN UN3264
Beilstein 3587194
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.36g/mol
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.42g/mL at 25°C