Learn More
Iodine Monochloride, Reagent grade, ≥95%, Honeywell™
Código de producto. 15661830 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15661830 5 g Glass Bottle 5 g
15641830 100 g Glass Bottle 100 g
15651830 250 g Glass Bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15661830 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2082215G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7790-99-0
Fórmula molecular ClI
Peso molecular (g/mol) 162.35
Número MDL MFCD00011354
Clave InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
Nombre IUPAC clorano de yodo
SMILES ClI
Especificaciones
Punto de ebullición >97°C
Nombre del producto químico o material Iodine Monochloride
Punto de fusión 27°C
Color Marrón a rojo
Forma física Liquid or Solid
Cantidad 5 g
Fórmula lineal ICl
Número UN UN1792
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.36g/mol
Porcentaje de pureza ≥95%
Grado Reactivo
Envase Glass Bottle
Densidad 3.24g/mL at 25°C