Learn More
Solución de monocloruro de yodo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345367 1 L 1 litro
11336129 500 mL 500 ml
11355367 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11345367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042647.K2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Para la determinación del número de absorción de yodo en grasas
For determination of iodine absorption number of fatsIodine monochloride is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sensible a la humedad y a la luz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-99-0
Fórmula molecular ClI
Peso molecular (g/mol) 162.35
Número MDL MFCD00011354
Clave InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
Nombre IUPAC clorano de yodo
SMILES ClI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine monochloride
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Punto de ignición 485°C (905°F) (acetic acid)
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Aspecto Liquid
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.36
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine monochloride, approx. 0.22N solution in glacial acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Iodinemonochloride