Learn More
Iodine Monochloride, ACS Reagent, 1.10±0.1 I/Cl Ratio Basis, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15665420 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15665420 25 g Glass Bottle 25 g
15655420 100 g Glass Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15665420 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 40299025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7790-99-0
Fórmula molecular ClI
Peso molecular (g/mol) 162.35
Número MDL MFCD00011354
Clave InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
Nombre IUPAC clorano de yodo
SMILES ClI
Especificaciones
Punto de ebullición >97°C
Nombre del producto químico o material Iodine monochloride
Punto de fusión 14°C to 27°C
Color Marrón
Cantidad 25 g
Fórmula lineal ICl
Número UN UN1792
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.36g/mol
Porcentaje de pureza 1.10 ± 0.1% (I/Cl ratio basis)
Olor Stinging
Envase Glass Bottle
Aspecto Liquid or Solid
Densidad 3.24g/mL at 25°C