Learn More
Monocloruro de yodo, solución de 1 M en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodine monochloride |
| Nombre de nota | 1, 0M solution in dichloromethane |
| CAS | 7790-99-0, 75-09-2 |
| Color | Marrón a naranja |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 100 mL |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1.42 |
| Densidad | 1.4200g/mL |
| Fórmula molecular | ClI |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iodine monochloride, 1,0M solution in dichloromethane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.