Learn More
Monobromuro de yodo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodine bromide |
| CAS | 7789-33-5 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | I Br |
| Sinónimo | Iodine monobromide, Iodobromine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BrI/c1-2 |
| SMILES | BrI |
| Peso molecular (g/mol) | 206.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.8228 |