Especificaciones
| Punto de ebullición | 116,0 °C |
| Nombre del producto químico o material | Iodine monobromide |
| Punto de fusión | De 42,0 °C a 50,0 °C |
| Color | Negro-marrón a gris |
| Forma física | Masa cristalina, cristales o trozos |
| Cantidad | 50 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 4.41 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Iodometry) |
| Densidad | 4.4100g/mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iodine monobromide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.