Learn More
Monobromuro de yodo, solución de 1 M en cloruro de metileno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10449724 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10449724 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10449724 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428701000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine monobromide
CAS 7789-33-5, 75-09-2
Color Rojo
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular BrI
Fórmula lineal IBr
Número MDL MFCD00011353
Índice Merck 15, 5059
Sinónimo iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Clave InChI CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrI
Nombre IUPAC bromano de yodo
Peso molecular (g/mol) 206.81
PubChem CID 82238
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M solution in methylene chloride
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.458
Densidad 1.4580g/mL