Learn More
Masa de yodo, ultraseca, 99,999 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
La masa de yodo se utiliza en materiales OLED, en productos farmacéuticos y en la industria electrónica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 183°C to 186°C (sublimation) |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 25 g |
| Porcentaje de pureza | 99.999% |