Learn More
Masa de yodo, ultraseca, 99,999 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482047
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482047 5 g 5 g
15492047 25 g 25 g
15402057 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044857.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
La masa de yodo se utiliza en materiales OLED, en productos farmacéuticos y en la industria electrónica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diyodo
SMILES II
Especificaciones
Punto de fusión 183°C to 186°C (sublimation)
Forma física Sólido
Cantidad 5 g
Porcentaje de pureza 99.999%