Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de determinación de yodo con junta esmerilada cónica, sin collar
Código de producto. 10599961
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10599961 500 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 10599961
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03026058
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Los matraces de determinación de yodo Lenz Laborglasinstrumente™ con junta esmerilada cónica, sin collar son perfectos para agregar productos químicos o líquidos precisos que deben entrar en una solución. Puede combinar los reactivos necesarios en cantidades precisas para hacer una solución.
  • Con tapón hexagonal hueco NS 29/32
  • Con escala
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Junta de vidrio esmerilada cónica
Forma Cónicos
Junta cónica estándar NS 29/32
Graduated Sí
Diámetro exterior (métrico) 105 mm